Print…
Tiomersal
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethylmercurithiosalicylic acid sodium salt, Sodium ethylmercurithiosalicylate, Thimerosal, Merthiolat, 2-[(Ethylmercury)thio]benzoic acid sodium salt, 2-(Ethylmercuriomercapto)benzoic acid sodium salt, 2-(Ethylmercuriothio)benzoic acid sodium salt
J61799.09 J61799.14
J61799.09EA 140 EUR
J61799.09 J61799.14
Tiomersal
Thiomersal
Fórmula: 2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na
Peso Molecular: 404.82 g/mol
Ponto de Fusão: 234…237 °C
Ponto de Inflamação: 250 °C (482 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013062
Número CAS: 54-64-8
EINECS: 200-210-4
UN: 2025
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,9317
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=621fb9ecf6f0ee8129acf49c938a6167645828da&vid=a4d9481c20c7c69ffe3a642fbe6cae8c3dfb117f&prid=web&clid=SAPDAM