L(-)-Glutationa (forma reduzida) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
J62166.06
J62166.14
J62166.22
J62166.06EA
55.6
EUR
J62166.06
J62166.14
J62166.22
L(-)-Glutationa (forma reduzida) ≥98%
L(-)-glutationa (forma reduzida)
Purity: 98+%
CAS No.: 70-18-8
Molecular Formula: C10H17N3O6S
Formula Weight: 307.33
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline powder
Melting Point: ca 193° dec.
Beilstein Reference: 1729812
Merck Reference: 14,4475
Optical Rotation: -17° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00065939
A tripeptide used for reductive cleavage of disulfide bonds
Fórmula:
C₁₀H₁₇N₃O₆S Peso Molecular: 307.33 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 193 °C (decomposição) Densidade: 1.475 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00065939 Número CAS: 70-18-8 EINECS: 200-725-4 Merck Index: 13,04488 |