Print…
8-Bromoadenine
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
J65582.MC J65582.ME J65582.03
J65582.MCEA 78.2 EUR
J65582.MC J65582.ME J65582.03
8-Bromoadenine
8-Bromoadenine
Fórmula: C₅H₄BrN₅
Ponto de Fusão: >250 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00082518
Número CAS: 6974-78-3
EINECS: 230-225-1