Print…
3-(1-Piperidinylmethyl)phenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H1183-25G H1183-5G
TCIAH1183-25GEA 321 EUR
TCIAH1183-25G TCIAH1183-5G
3-(1-Piperidinylmethyl)phenol ≥98.0% (por GC)
3-(1-Piperidinylmethyl)phenol
Fórmula: C₁₂H₁₇NO
Número MDL : MFCD00800250
Número CAS: 73279-04-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b361d8a3b989d674b943ecb196084f9fea58acc&vid=7b361d8a3b989d674b943ecb196084f9fea58acc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C