Tungsten boride ≥99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
12559.14
12559.22
12559.14EA
145
EUR
12559.14
12559.22
Tungsten boride ≥99% (baseado nos metais)
Tungsten boride
Purity: 99%
CAS No.: 12007-09-9
Molecular Formula: WB
Formula Weight: 194.66
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049708
Fórmula:
BW Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049708 Número CAS: 12007-09-9 EINECS: 234-498-8 |