Print…
Molybdenum boride ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
12563.14 12563.22
12563.14EA 93 EUR
12563.14 12563.22
Molybdenum boride ≥99% (baseado em metais)
Molybdenum boride
Purity: 99% CAS No.: 12006-98-3 Molecular Formula: MoB Formula Weight: 106.75 Physical Form: Powder
Fórmula: BMo
Peso Molecular: 106.75 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014219
Número CAS: 12006-98-3
EINECS: 234-492-5