Print…
Manganese(II) sulphide ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
12835.06 12835.14 12835.22
12835.06EA 49.8 EUR
12835.06 12835.14 12835.22
Manganese(II) sulphide ≥99.9% (baseado em metais)
Manganese(II) sulphide
Purity: 99.9% CAS No.: 18820-29-6 Molecular Formula: MnS Formula Weight: 87.00 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 3.99 Appearance: Green to pink Melting Point: 1610° dec. Merck Reference: 14,5740 MDL No.: MFCD00014210
Fórmula: MnS
Peso Molecular: 87.00 g/mol
Ponto de Fusão: 1610 °C (decomposição)
Densidade: 3.99
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014210
Número CAS: 18820-29-6
EINECS: 242-599-3
Merck Index: 14,5740