Lanthanum(III) carbonate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
16639.14
16639.22
16639.36
16639.14EA
26.4
EUR
16639.14
16639.22
16639.36
Lanthanum(III) carbonate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Lanthanum(III) carbonate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 54451-24-0
Molecular Formula: La2(CO3)3.xH2O
Formula Weight: 457.85(anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.6-2.7
Merck Reference: 14,5364
MDL No.: MFCD00011069
Fórmula:
La₂(CO₃)₃.xH₂O Densidade: 2,6…2.7 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011069 Número CAS: 54451-24-0 EINECS: 209-599-5 Merck Index: 14,5364 |