Cerium(III) carbonate hydrate ≥99.999% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
44496.14
44496.22
44496.36
44496.14EA
121
EUR
44496.14
44496.22
44496.36
Cerium(III) carbonate hydrate ≥99.999% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Cerium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.999%
CAS No.: 54451-25-1
Molecular Formula: Ce2(CO3)3.xH2O
Formula Weight: 460.27(anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 848°
MDL No.: MFCD00149635
Fórmula:
C₃Ce₂O₉·H₂O Peso Molecular: 478.274 g/mol Ponto de Fusão: 848 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149635 Número CAS: 54451-25-1 EINECS: 208-655-6 Merck Index: 14,1996 |