Print…
Cerium(III) carbonate hydrate 99.9% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
379400100 379400500 379402500
ACRO379400100EA 20.8 EUR
ACRO379400100 ACRO379400500 ACRO379402500
Cerium(III) carbonate hydrate 99.9% (baseado em traços de metais)
Cerium(III) carbonate hydrate
Fórmula: C₃Ce₂O₉·H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149635
Número CAS: 54451-25-1
EINECS: 208-655-6
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %