Print…
N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal ≥96.0% (por GC) para esterificação
Fornecedor: TCI
Atenção
D1595-25ML D1595-5ML
TCIAD1595-25MLEA 103 EUR
TCIAD1595-25ML TCIAD1595-5ML
N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal ≥96.0% (por GC) para esterificação
N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal
Fórmula: C₁₃H₂₉NO₂
Ponto de ebulição: 87°C
Ponto de Inflamação: 63°C
Número MDL : MFCD00008851
Número CAS: 4909-78-8
EINECS: 225-536-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f5c1893fe31704da52439d4d2ae806551960174&vid=1d1619c8898ee4a375d5e26ea3ae97c3fc66320e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %