N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
L02728.09
L02728.18
L02728.09EA
48.7
EUR
L02728.09
L02728.18
N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal ≥98%
N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal
Purity: 98%
CAS No.: 4909-78-8
Molecular Formula: C13H29NO2
Formula Weight: 231.38
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4117
Boiling Point: 85-87°/10mm
Beilstein Reference: 741992
MDL No.: MFCD00008851
Fórmula:
C₁₃H₂₉NO₂ Ponto de ebulição: 85…87 °C (10 mmHg) Densidade: 0,830 Ponto de Inflamação: 63 °C (145 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008851 Número CAS: 4909-78-8 EINECS: 225-536-4 |