Print…
Potassium hydrogen diiodate 99.95-100.05% ACS primary standard
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
41986.14 41986.22
41986.14EA 84.8 EUR
41986.14 41986.22
Potassium hydrogen diiodate 99.95-100.05% ACS primary standard
Potassium hydrogen diiodate
Fórmula: HI₂KO₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011400
Número CAS: 13455-24-8
EINECS: 236-650-9
UN: 3085
ADR: 5.1,II