Print…
trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0475-25G C0475-500G C0475-100G
TCIAC0475-25GEA 28 EUR
TCIAC0475-25G TCIAC0475-500G TCIAC0475-100G
trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
Fórmula: C₈H₁₂O₄
Número MDL : MFCD00066203
Número CAS: 619-82-9
EINECS: 210-614-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ef28fdbb866cdddf6c53d5762858378305e5130&vid=8ef28fdbb866cdddf6c53d5762858378305e5130&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency