Print…
7-Fluoroquinaldine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 7-Fluoro-2-methylquinoline
F0519-1G F0519-5G
TCIAF0519-1GEA 73 EUR
TCIAF0519-1G TCIAF0519-5G
7-Fluoroquinaldine ≥98.0% (por análise titulométrica)
7-Fluoroquinaldine
Fórmula: C₁₀H₈FN
Ponto de ebulição: 120°C
Número MDL : MFCD02683029
Número CAS: 1128-74-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a2664d580def7aae498d359d74a3f000f4ddd0a&vid=4a2664d580def7aae498d359d74a3f000f4ddd0a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %