Print…
1,3,5-Tris(bromomethyl)benzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
657336-10G 657336-5G
SIAL657336-10GEA 374 EUR
SIAL657336-10G SIAL657336-5G
1,3,5-Tris(bromomethyl)benzene, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Tris(bromomethyl)benzene
Fórmula: C₉H₉Br₃
Número MDL : MFCD00182500
Número CAS: 18226-42-1
UN: 3261
ADR: 8,II