Print…
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-fluorobenzene, 2-Bromo-5-fluorobenzyl bromide
B3784-25G B3784-5G
TCIAB3784-25GEA 72 EUR
TCIAB3784-25G TCIAB3784-5G
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene ≥98.0% (por GC)
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅Br₂F
Peso Molecular: 267.92 g/mol
Ponto de ebulição: 96°C
Número MDL : MFCD00042187
Número CAS: 112399-50-5
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d87fd6adc58420f5d99c5d6731dfc1f0d0f6f204&vid=d87fd6adc58420f5d99c5d6731dfc1f0d0f6f204&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %