Print…
4-Bromobenzylamine hydrochloride ≥97.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (4-Bromophenyl)methanamine hydrochloride
B1841-25G B1841-5G
TCIAB1841-25GEA 388 EUR
TCIAB1841-25G TCIAB1841-5G
4-Bromobenzylamine hydrochloride ≥97.0% (por azoto total e análise de titulação)
4-Bromobenzylamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₉BrClN
Número MDL : MFCD00012860
Número CAS: 26177-44-6
EINECS: 247-503-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3bed471ec71f39255111820d441fbab562f7c873&vid=3bed471ec71f39255111820d441fbab562f7c873&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %