Print…
4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Bromophenyl)methanamine hydrochloride
A10979.09 A10979.18
A10979.09EA 174 EUR
A10979.09 A10979.18
4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
4-Bromobenzylamine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 26177-44-6 Molecular Formula: C7H8BrN.HCl Formula Weight: 222.52 Melting Point: 272-274° Beilstein Reference: 3693458
Fórmula: C₇H₉BrClN
Ponto de Fusão: 272…274 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012860
Número CAS: 26177-44-6
EINECS: 247-503-3