Print…
3-Bromobenzylamine hydrochloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (3-Bromophenyl)methanamine hydrochloride
B1989-25G B1989-5G
TCIAB1989-25GEA 348 EUR
TCIAB1989-25G TCIAB1989-5G
3-Bromobenzylamine hydrochloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
3-Bromobenzylamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₉BrClN
Número MDL : MFCD00012856
Número CAS: 39959-54-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce0a5fdbccba69a525f113ed1823d9a54d839c64&vid=ce0a5fdbccba69a525f113ed1823d9a54d839c64&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) 97.0 and le 103.0 %
Melting point 198.0 to 222.0 deg-C