3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(3-Bromophenyl)methanamine hydrochloride
A16132.06
A16132.14
A16132.06EA
38
EUR
A16132.06
A16132.14
3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
3-Bromobenzylamine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 39959-54-1
Molecular Formula: C7H8BrN.HCl
Formula Weight: 222.52
Melting Point: 218-221°
Beilstein Reference: 3913185
Fórmula:
C₇H₉BrClN Ponto de Fusão: 218…221 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012856 Número CAS: 39959-54-1 |