2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A18151.06
A18151.14
A18151.06EA
66.3
EUR
A18151.06
A18151.14
2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 5465-63-4
Molecular Formula: C7H8BrN.HCl
Formula Weight: 222.52
Melting Point: 227-230°
Beilstein Reference: 3913456
Fórmula:
C₇H₉BrClN Ponto de Fusão: 227…230 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012853 Número CAS: 5465-63-4 |