Print…
1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl bromide
B3191-25G B3191-5G
TCIAB3191-25GEA 94 EUR
TCIAB3191-25G TCIAB3191-5G
1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene ≥96.0% (por GC)
1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene
Fórmula: C₁₀H₁₃BrO₂
Número MDL : MFCD02030483
Número CAS: 3259-03-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bee7aed31fb55bcec6cb420d6046860eddb4a2c&vid=1bee7aed31fb55bcec6cb420d6046860eddb4a2c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C