3-Decanol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B24141.06
B24141.14
B24141.06EA
94.6
EUR
B24141.06
B24141.14
3-Decanol ≥97%
3-Decanol
Purity: 97%
CAS No.: 1565-81-7
Molecular Formula: C10H22O
Formula Weight: 158.29
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.4350
Boiling Point: 213°
Beilstein Reference: 1719658
MDL No.: MFCD00021956
Fórmula:
C₁₀H₂₂O Peso Molecular: 158.29 g/mol Ponto de ebulição: 213 °C Densidade: 0.830 Ponto de Inflamação: 99 °C (210 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00021956 Número CAS: 1565-81-7 |