Print…
Sodium hexanoate ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-caproicacidsodiumsalt, Sodium Hexanoate
H0112-25G H0112-500G
TCIAH0112-25GEA 34 EUR
TCIAH0112-25G TCIAH0112-500G
Sodium hexanoate ≥99.0% (por análise titulométrica)
Sodium hexanoate
Fórmula: C₆H₁₁NaO₂
Peso Molecular: 138.1401 g/mol
Número MDL : MFCD00059056
Número CAS: 10051-44-2
EINECS: 233-179-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=704f56f86822f98289db335454a68fb762a23fa4&vid=704f56f86822f98289db335454a68fb762a23fa4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) 99.0 to 101.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 3.0 %