Print…
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(3,5-Dibromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
B22413.06 B22413.14
B22413.06EA 41.4 EUR
B22413.06 B22413.14
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone 99%
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 22362-66-9 Molecular Formula: C8H6Br2O2 Formula Weight: 293.95 Melting Point: 108-111° MDL No.: MFCD00191992
Fórmula: C₈H₆Br₂O₂
Ponto de Fusão: 108…111 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191992
Número CAS: 22362-66-9