Print…
3',5'-Dibromo-4'-hydroxyacetophenone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2824-25G D2824-5G
TCIAD2824-25GEA 238 EUR
TCIAD2824-25G TCIAD2824-5G
3',5'-Dibromo-4'-hydroxyacetophenone ≥97.0% (por GC)
3',5'-Dibromo-4'-hydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₆Br₂O₂
Número MDL : MFCD00075779
Número CAS: 2887-72-1
EINECS: 220-750-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5b71423d43480472efaf072d77df7376be089fd&vid=c5b71423d43480472efaf072d77df7376be089fd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity