Print…
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Irgacure-651
D1702-25G D1702-500G D1702-100G
TCIAD1702-25GEA 34 EUR
TCIAD1702-25G TCIAD1702-500G TCIAD1702-100G
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone ≥98.0% (por GC)
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
Fórmula: C₁₆H₁₆O₃
Ponto de ebulição: 169°C
Número MDL : MFCD00008475
Número CAS: 24650-42-8
EINECS: 246-386-6
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a5600e171d83bede59e8e36d4ed9704ef46f3f6&vid=2a5600e171d83bede59e8e36d4ed9704ef46f3f6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency