Print…
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Irgacure-651
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
196118-250G 196118-50G
SIAL196118-250GEA 433 EUR
SIAL196118-250G SIAL196118-50G
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone, Sigma-Aldrich®
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
Fórmula: C₁₆H₁₆O₃
Número MDL : MFCD00008475
Número CAS: 24650-42-8
EINECS: 246-386-6