Print…
Bromo 1 mol/l em ácido acético, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
388401000 388408000
388401000.EA 103 EUR
388401000. 388408000.
Bromo 1 mol/l em ácido acético, AcroSeal®
Bromo
Fórmula: Br₂
Ponto de Inflamação: 40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010896
Número CAS: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 2922
ADR: 8,I
Encomendar
Appearance Clear red Solution
Strength 0.90 to 1.10 M