Print…
Gadolinium(III) perchlorate 50% (w/w) em solução aquosa, grade reagente
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
40571.NA 40571.NC 40571.NE
40571.NAEA 41.4 EUR
40571.NA 40571.NC 40571.NE
Gadolinium(III) perchlorate 50% (w/w) em solução aquosa, grade reagente
Gadolinium(III) perchlorate
CAS No.: 14017-52-8 Molecular Formula: Gd(ClO4)3.6H2O Formula Weight: 563.69 (455.60anhy) Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 3211 MDL No.: MFCD00150239
Fórmula: Cl₃GdO₁₂
Peso Molecular: 455.602 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150239
Número CAS: 14017-52-8
EINECS: 237-837-8
UN: 3211
ADR: 5.1 II