Print…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
H53120.MD H53120.03
H53120.MDEA 55 EUR
H53120.MD H53120.03
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 847756-88-1 Molecular Formula: C7H5BClF3O2 Formula Weight: 224.38 Melting Point: 206-212° MDL No.: MFCD03788417
Fórmula: C₇H₅BClF₃O₂
Peso Molecular: 224.38 g/mol
Ponto de Fusão: 206…212 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788417
Número CAS: 847756-88-1