Print…
D(+)-Galactosamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (2R,3R,4R,5R)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal hydrochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
G0500-10MG G0500-25G G0500-5G
SIALG0500-10MGEA 27.4 EUR
SIALG0500-10MG SIALG0500-25G SIALG0500-5G
D(+)-Galactosamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₄ClNO₅
Peso Molecular: 215.64 g/mol
Número MDL : MFCD00135830
Número CAS: 1772-03-8
EINECS: 217-198-1