4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L09862.03
L09862.06
L09862.03EA
94
EUR
L09862.03
L09862.06
4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone ≥97%
4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 51788-80-8
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Melting Point: 51-53°
Beilstein Reference: 2251986
Fórmula:
C₉H₉FO₂ Ponto de Fusão: 51…53 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00061143 Número CAS: 51788-80-8 |