Print…
Triphenylantimony dichloride ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Triphenylantimony(V) dichloride
H55719.06 H55719.14
H55719.06EA 67.6 EUR
H55719.06 H55719.14
Triphenylantimony dichloride ≥99%
Triphenylantimony dichloride
Fórmula: C₁₈H₁₅Cl₂Sb
Ponto de Fusão: 143…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013598
Número CAS: 594-31-0
EINECS: 209-834-1
UN: 2923
ADR: 8,II