Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Di-n-butyltin bis(2-ethylhexanoate), Dibutylstannanediyl bis(2-ethylhexanoate)
71126.06
71126.14
71126.22
71126.06EA
41.6
EUR
71126.06
71126.14
71126.22
Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)
Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)
CAS No.: 2781-10-4
Molecular Formula: C24H48O4Sn
Formula Weight: 519.34
Physical Form: Lump
Density: 1.070
Odour: Odourless
Boiling Point: 220°/2mm
Solubility: Soluble in mineral oil, acetone, xylene
UN No.: 3146
MDL No.: MFCD00015261
Fórmula:
C₂₄H₄₈O₄Sn Ponto de ebulição: 220 °C (2 mmHg) Ponto de Fusão: 57…59 °C Densidade: 1,070 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015261 Número CAS: 2781-10-4 EINECS: 220-481-2 UN: 3146 ADR: 6.1,II |