Print…
2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D3510-25G D3510-5G
TCIAD3510-25GEA 192 EUR
TCIAD3510-25G TCIAD3510-5G
2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
Fórmula: C₈H₇Cl₂NO₃
Número MDL : MFCD00270764
Número CAS: 99817-36-4
EINECS: 420-740-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f7ea4c998a8bfb1f29ce24a51baf5f2768994a9&vid=7f7ea4c998a8bfb1f29ce24a51baf5f2768994a9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C