Print…
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N-(4-Acetyl-3-methylphenyl)acetamide
H26933.14 H26933.06
H26933.14EA 132 EUR
H26933.14 H26933.06
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone ≥97%
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 34956-31-5 Molecular Formula: C11H13NO2 Formula Weight: 191.23 Melting Point: 137-140° MDL No.: MFCD02258876
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₂
Peso Molecular: 191.23 g/mol
Ponto de Fusão: 137…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02258876
Número CAS: 34956-31-5