Cloreto de hidrogénio 3 mol/l em éter metílico de ciclopentila
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H33398.AE
H33398.AP
H33398.AEEA
75.4
EUR
H33398.AE
H33398.AP
Cloreto de hidrogénio 3 mol/l em éter metílico de ciclopentila
Cloreto de hidrogénio
Fórmula:
HCl Ponto de ebulição: 106 °C Densidade: 0,895 Ponto de Inflamação: 10 °C (50 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00011324 Número CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 2924 ADR: 3,II |