Cloreto de hidrogénio 1 M em acetato de etila
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H32266.AE
H32266.AP
H32266.AEEA
96.9
EUR
H32266.AE
H32266.AP
Cloreto de hidrogénio 1 M em acetato de etila
Cloreto de hidrogénio
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: ClH
Formula Weight: 36.46
Storage Temperature: 2°C to 8°C
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00011324
Fórmula:
HCl Densidade: 0,900 Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00011324 Número CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 2924 ADR: 3,II |