Cloreto de hidrogénio 1 M em ácido acético
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H27347.AE
H27347.AU
H27347.AEEA
35.5
EUR
H27347.AE
H27347.AU
Cloreto de hidrogénio 1 M em ácido acético
Cloreto de hidrogénio
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: HCl
Formula Weight: 36.46
Flash Point: 40°(104°F)
Odour: Acrid
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00011324
Fórmula:
HCl Densidade: 1,050 Ponto de Inflamação: 40 °C (104 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011324 Número CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 2920 ADR: 8,II |