Hidróxido de tetrametilamónio 2,38% w/w aqueous solution , 99,9999% Metals basis, Electronic Grade for the electronics industry
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
44940.LU
44940.LV
44940.K2
44940.AK
44940.LUEA
423
EUR
44940.LU
44940.LV
44940.K2
44940.AK
Hidróxido de tetrametilamónio 2,38% w/w aqueous solution , 99,9999% Metals basis, Electronic Grade for the electronics industry
Hidróxido de tetrametilamónio
Purity: 99.9999%
CAS No.: 75-59-2
Molecular Formula: C4H13NO
Formula Weight: 91.15
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Beilstein Reference: 3558708
Merck Reference: 14,9224
UN No.: 1835
MDL No.: MFCD00008280
Fórmula:
C₄H₁₃NO Peso Molecular: 91.15 g/mol Densidade: 1.02 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008280 Número CAS: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 1835 ADR: 8 III Merck Index: 14,9224 |