Hidróxido de tetrametilamónio 1.0 M em solução aquosa ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
44938.K2
44938.AK
44938.K2EA
221
EUR
44938.K2
44938.AK
Hidróxido de tetrametilamónio 1.0 M em solução aquosa ACS
Hidróxido de tetrametilamónio
CAS No.: 75-59-2
Molecular Formula: C4H13NO
Formula Weight: 91.15
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Beilstein Reference: 3558708
Merck Reference: 14,9224
UN No.: 1835
MDL No.: MFCD00008280
Fórmula:
C₄H₁₃NO Ponto de ebulição: 110 °C (1013 hPa) Densidade: 1,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008280 Número CAS: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 1835 ADR: 8,III Merck Index: 14,9224 |