Print…
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
F0808-1G F0808-5G
TCIAF0808-1GEA 22 EUR
TCIAF0808-1G TCIAF0808-5G
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97.0% (por GC)
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₆F₄O
Número MDL : MFCD00061252
Número CAS: 208173-24-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83388e3b5e26a95f24a8fc705ca17f4d6891e6a2&vid=83388e3b5e26a95f24a8fc705ca17f4d6891e6a2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %