Print…
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 2-Methyl-4-fluorophenylboronic acid
B24117.06 B24117.03 B24117.14
B24117.06EA 194 EUR
B24117.06 B24117.03 B24117.14
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 139911-29-8 Molecular Formula: C7H8BFO2 Formula Weight: 153.95 Melting Point: 199-201° MDL No.: MFCD02093072
Fórmula: C₇H₈BFO₂
Ponto de Fusão: 199…201 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093072
Número CAS: 139911-29-8