3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥97.0% (por análise titulométrica) (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid
F0712-1G
F0712-5G
TCIAF0712-1GEA
28
EUR
TCIAF0712-1G
TCIAF0712-5G
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥97.0% (por análise titulométrica) (contains varying amounts of Anhydride)
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Fórmula:
C₇H₈BFO₂ |
Número MDL :
MFCD02683115 Número CAS: 168267-99-0 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 113.0 % |