Print…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0788-1G F0788-5G
TCIAF0788-1GEA 70 EUR
TCIAF0788-1G TCIAF0788-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₅BF₄O₂
Ponto de Fusão: 109°C
Número MDL : MFCD03701538
Número CAS: 352535-96-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b01dd6bb3ed06dfaad6d02767e7660cc0342d37&vid=3b01dd6bb3ed06dfaad6d02767e7660cc0342d37&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 110.0 %