Print…
2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1388-25G C1388-5G
TCIAC1388-25GEA 111 EUR
TCIAC1388-25G TCIAC1388-5G
2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98.0% (por GC)
2-Chloroethyl phenyl sulphide
Fórmula: C₈H₉ClS
Ponto de ebulição: 245°C
Ponto de Inflamação: 104°C
Número MDL : MFCD00013691
Número CAS: 5535-49-9
EINECS: 226-891-8
UN: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60fe3f9b77974c188c28b19f7a838e42b6ff6759&vid=60fe3f9b77974c188c28b19f7a838e42b6ff6759&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %