2-Chloroethyl phenyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
417602-25ML
417602-5ML
SIAL417602-25MLEA
174
EUR
SIAL417602-25ML
SIAL417602-5ML
2-Chloroethyl phenyl sulphide, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethyl phenyl sulphide
Fórmula:
C₈H₉ClS |
Número MDL :
MFCD00013691 Número CAS: 5535-49-9 EINECS: 226-891-8 |