Print…
2-Chloroethyl phenyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
417602-25ML 417602-5ML
SIAL417602-25MLEA 174 EUR
SIAL417602-25ML SIAL417602-5ML
2-Chloroethyl phenyl sulphide, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethyl phenyl sulphide
Fórmula: C₈H₉ClS
Número MDL : MFCD00013691
Número CAS: 5535-49-9
EINECS: 226-891-8