2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B23265.06
B23265.14
B23265.06EA
31.2
EUR
B23265.06
B23265.14
2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98%
2-Chloroethyl phenyl sulphide
Purity: 98%
CAS No.: 5535-49-9
Molecular Formula: C8H9ClS
Formula Weight: 172.68
Flash Point: 104°(220°F)
Refractive Index: 1.5830
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 1907116
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00013691
Fórmula:
C₈H₉ClS Ponto de ebulição: 245 °C Densidade: 1,178 Ponto de Inflamação: 104 °C (220 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013691 Número CAS: 5535-49-9 EINECS: 226-891-8 ADR: 8,III |